3,3-Dietoxipropeno 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
102770250 102771000
ACRO102770250EA 69.3 EUR
ACRO102770250 ACRO102771000
3,3-Dietoxipropeno 94%
3,3-Dietoxipropeno
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009239
Núm. CAS: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %