2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
103860010 103860050 103860250
ACRO103860010EA 41.3 EUR
ACRO103860010 ACRO103860050 ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClN
Pto. de fusión: 246…247 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012549
Núm. CAS: 2338-18-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥90 %