6-Aminonicotinamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
104150010 104150050
ACRO104150010EA 87.8 EUR
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamide 98%
6-Aminonicotinamide
Formula: C₆H₇N₃O
Pto. de fusión: 245…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006327
Núm. CAS: 329-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %