2,1,3-Benzotiadiazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
105660050 105660250 105661000
ACRO105660050EA 42.5 EUR
ACRO105660050 ACRO105660250 ACRO105661000
2,1,3-Benzotiadiazol 98%
2,1,3-Benzotiadiazol
Formula: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Pto. Ebullición: 206 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005809
Núm. CAS: 273-13-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %