4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105980050 105980250
ACRO105980050EA 71.7 EUR
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002360
Núm. CAS: 2491-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %