(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
107270050 107270250 107271000
ACRO107270050EA 36.1 EUR
ACRO107270050 ACRO107270250 ACRO107271000
(±)-α-Bromophenylacetic acid 97%
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004206
Núm. CAS: 4870-65-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %