Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl succinyl chloride, Succinic acid monomethyl ester chloride, Methyl 4-Chloro-4-oxobutyrate, Methyl Succinyl chloride, 4-Chloro-4-oxobutyric acid methyll ester
108401000 108400050 108400250
ACRO108401000EA 277 EUR
ACRO108401000 ACRO108400050 ACRO108400250
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate 97%
Methyl-4-chloro-4-oxobutanoate
Formula: C₅H₇ClO₃
Pto. Ebullición: 58…65 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,232 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000750
Núm. CAS: 1490-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %