4-Cloroquinolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110050010 110050050
ACRO110050010EA 95.6 EUR
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Cloroquinolina 99%
4-Cloroquinolina
Formula: C₉H₆ClN
Pto. Ebullición: 260…261 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,25 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006773
Núm. CAS: 611-35-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %