Cholesterol benzoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cholesteryl benzoate, 3b-(Benzoyloxy)cholest-5-ene
110200250 110201000
ACRO110200250EA 75.3 EUR
ACRO110200250 ACRO110201000
Cholesterol benzoate 98%
Cholesterol benzoate
Formula: C₃₄H₅₀O₂
MW: 490.77 g/mol
Pto. de fusión: 149…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003635
Núm. CAS: 604-32-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %