2-Ciclohexen-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ciclohex-2-eno-1-ol
111230010 111230050 111230100
ACRO111230010EA 64.5 EUR
ACRO111230010 ACRO111230050 ACRO111230100
2-Ciclohexen-1-ol 95%
2-Ciclohexen-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,984 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001570
Núm. CAS: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %