Decilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: n-Decylamine, Decan-1-amine, 1-Aminodecane
111920100 111920500
ACRO111920100EA 63.8 EUR
ACRO111920100 ACRO111920500
Decilamina 99%
Decilamina
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
MW: 157,3 g/mol
Pto. Ebullición: 216…218 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12…15 °C
Densidad: 0,787 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008149
Núm. CAS: 2016-57-1
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %