Cloromalonato de dietilo 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl 2-chloromalonate
114230050 114230250
ACRO114230050EA 90.9 EUR
ACRO114230050 ACRO114230250
Cloromalonato de dietilo 90%
Cloromalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₁ClO₄
MW: 194.61 g/mol
Pto. de fusión: 221…222 °C
Densidad: 1.204 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009140
Núm. CAS: 14064-10-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %
HPLC ≥94 %