4,4'-Diiodobifenilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
115120050 115120250 115121000
ACRO115120050EA 28.7 EUR
ACRO115120050 ACRO115120250 ACRO115121000
4,4'-Diiodobifenilo 99%
4,4'-Diiodobifenilo
Formula: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Pto. de fusión: 201…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001057
Núm. CAS: 3001-15-8
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g