4,5-Dimetil-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,5-Dimetilbenceno-1,2-diamina, 4,5-Dimetil-1,2-fenilendiamina
116610050 116610250
ACRO116610050EA 97.9 EUR
ACRO116610050 ACRO116610250
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina 98%
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Pto. de fusión: 127,2…128.3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007729
Núm. CAS: 3171-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %