Metilfosfonato de dimetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
116420050
116420250
ACRO116420050EA
30.3
EUR
ACRO116420050
ACRO116420250
Metilfosfonato de dimetilo 97%
Metilfosfonato de dimetilo
Formula:
C₃H₉O₃P Pto. Ebullición: 181 °C (760 mmHg) Densidad: 1,14 g/cm³ Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008349 Núm. CAS: 756-79-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |