Ditiooxamida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
117550050 117550250 117551000
ACRO117550050EA 87.6 EUR
ACRO117550050 ACRO117550250 ACRO117551000
Ditiooxamida 98%
Ditiooxamida
Formula: C₂H₄N₂S₂
MW: 120,2 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004941
Núm. CAS: 79-40-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤2 %
Elemental Analysis 19.5 to 20.5 % (C)
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.5 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Loss on ignition ≤2.0 %
Water-soluble substances ≤0.4 %