Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
118320050 118320250
ACRO118320050EA 50.6 EUR
ACRO118320050 ACRO118320250
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexanoneacetate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001638
Núm. CAS: 24731-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %