1-Hexeno 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
120750010 120751000
120750010.EA 147 EUR
120750010. 120751000.
1-Hexeno 99%, AcroSeal®
1-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 62…65 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,678 g/cm³
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009505
Núm. CAS: 592-41-6
UN: 2370
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %