2-Hydrazinylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
120870010 120870050 120870250
ACRO120870010EA 41.2 EUR
ACRO120870010 ACRO120870050 ACRO120870250
2-Hydrazinylpyridine 98%
2-Hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (140 mmHg)
Pto. de fusión: 44,5…46 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006249
Núm. CAS: 4930-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange-brown Crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %