4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
121560250 121560050
ACRO121560250EA 66.8 EUR
ACRO121560250 ACRO121560050
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Pto. de fusión: 185…189 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006641
Núm. CAS: 675-10-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 192 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Gradient analysis :
Absorbance largest eluted peak ≤0.002 A.U.
Filtered to 0.2 micrometer Filtered