trans-4-Hydroxystilbene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121930050 121930250
ACRO121930050EA 71.9 EUR
ACRO121930050 ACRO121930250
trans-4-Hydroxystilbene 98%
trans-4-Hydroxystilbene
Formula: C₁₄H₁₂O
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002386
Núm. CAS: 6554-98-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥96.5 %