1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
123310010 123310050 123311000
ACRO123310010EA 154 EUR
ACRO123310010 ACRO123310050 ACRO123311000
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036255
Núm. CAS: 85233-19-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %