Aceite mineral (petróleo) para espectrofotometría IR, suitable for nujol mull preparations
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
124020010 124020025 124020060 124020100
ACRO124020010EA 72.8 EUR
ACRO124020010 ACRO124020025 ACRO124020060 ACRO124020100
Aceite mineral (petróleo) para espectrofotometría IR, suitable for nujol mull preparations
Aceite mineral (petróleo)
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,851 g/cm³
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131611
Núm. CAS: 8042-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 830 to 865 kg/l
Viscosity 13 to 19 mm²/s (40°C)