Fluoxymesterone 97.0-102.0%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
124590010 124590050
ACRO124590010EA 645 EUR
ACRO124590010 ACRO124590050
Fluoxymesterone 97.0-102.0%
Fluoxymesterone
Formula: C₂₀H₂₉FO₃
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010480
Núm. CAS: 76-43-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder (May discolor to light yellow (Photosensitive))
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying =1 % (105°C, 3 h)
HPLC 97.0 to 102.0 % (on dried substance)
Specific optical rotation +104° to +112° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)