di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio dihidrato, Sodio fosfato disódico dihidrato
124990010 124990050 124992500
ACRO124990010EA 61.3 EUR
ACRO124990010 ACRO124990050 ACRO124992500
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 98+% para análisis
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato
Formula: Na₂HPO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 243…245 °C
Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149182
Núm. CAS: 10028-24-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (1 g, 130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
pH 8.4 to 9.6 (1% in water)
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Sulfates ≤0.1 %
Chlorides ≤0.04 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Cadmium (Cd) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.004 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)