Sodio hidrogenosulfato monohidrato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
125000025
125000100
125005000
ACRO125000025EA
166
EUR
ACRO125000025
ACRO125000100
ACRO125005000
Sodio hidrogenosulfato monohidrato 99% para análisis
Hidrogenosulfato de sodio monohidrato
Formula:
NaHSO₄·H₂O Pto. de fusión: 58 °C Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149210 Núm. CAS: 10034-88-5 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.0005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Silicate (as SiO2) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
NH4OH precipitate | ≤0.005 % |