Sodio sulfato decahidrato, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
125010010 125010025 125010250 125012500
ACRO125010010EA 54.9 EUR
ACRO125010010 ACRO125010025 ACRO125010250 ACRO125012500
Sodio sulfato decahidrato, extra puro
Sulfato de sodio decahidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 884 °C
Densidad: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149189
Núm. CAS: 7727-73-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% solution)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %