Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
125490100 125490500
ACRO125490100EA 77.3 EUR
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formula: C₄H₁₀S₃
Pto. Ebullición: 135…136 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1,183 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004893
Núm. CAS: 3570-55-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %