Metoxiacetonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 75.3 EUR
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Metoxiacetonitrilo 98%
Metoxiacetonitrilo
Formula: C₃H₅NO
Pto. Ebullición: 118…119 °C (731 mmHg)
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001892
Núm. CAS: 1738-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %