Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126540100 126540500
ACRO126540100EA 62.5 EUR
ACRO126540100 ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formula: C₆H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 110 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,191 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000756
Núm. CAS: 1501-26-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %