2-(Metiltio)anilina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-(Methylmercapto)aniline

127110050 127110250
ACRO127110050EA 40.6 EUR
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Metiltio)anilina 97%
2-(Metiltio)anilina
Formula: C₇H₉NS
Pto. Ebullición: 234 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,111 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007708
Núm. CAS: 2987-53-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR