3-Metil-2-pentanona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127380050 127380250
ACRO127380050EA 64.8 EUR
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Metil-2-pentanona 99%
3-Metil-2-pentanona
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 118 °C (758 mmHg)
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009336
Núm. CAS: 565-61-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %