N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
127620010 127620050
ACRO127620010EA 109 EUR
ACRO127620010 ACRO127620050
N-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 50…52 °C (1 mmHg)
Densidad: 0,921 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003176
Núm. CAS: 13220-33-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %