Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
128430250 128431000
ACRO128430250EA 42.4 EUR
ACRO128430250 ACRO128431000
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007430
Núm. CAS: 1694-92-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)