Azul nitro-tetrazolio cloruro monohidrato (NBT) 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128590010 128590050
ACRO128590010EA 249 EUR
ACRO128590010 ACRO128590050
Azul nitro-tetrazolio cloruro monohidrato (NBT) 90%
Azul nitro-tetrazolio cloruro monohidrato (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
Pto. de fusión: >170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150013
Núm. CAS: 298-83-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %