2-Fenilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130900250 130900050
ACRO130900250EA 166 EUR
ACRO130900250 ACRO130900050
2-Fenilpiridina 97%
2-Fenilpiridina
Formula: C₁₁H₉N
MW: 155.2 g/mol
Pto. Ebullición: 268…270 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.086 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006280
Núm. CAS: 1008-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %