β-Sitosterol with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: α-Dihydrofucosterol, β-Sitosterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol
132720050 132721000 132725000
ACRO132720050EA 40.4 EUR
ACRO132720050 ACRO132721000 ACRO132725000
β-Sitosterol with ca. 10% campesterol, ca. 75% beta-sitosterol
beta-Sitosterol
Formula: C₂₉H₅₀O
MW: 414.72 g/mol
Pto. de fusión: 139…142 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003631
Núm. CAS: 83-46-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.5 %
GC ≤3.0 % (Others) Typical
Specific optical rotation -24° to -32° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)