3-Aminoisoxazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
133530050
133530250
ACRO133530050EA
133
EUR
ACRO133530050
ACRO133530250
3-Aminoisoxazol 95%
3-Aminoisoxazole
Formula:
C₃H₄N₂O Pto. Ebullición: 226…228 °C (760 mmHg) Densidad: 1,38 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038814 Núm. CAS: 1750-42-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |