Carbono activo, NORIT® A SUPRA
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Carbón activado
134342500 134340010
ACRO134342500EA 79.7 EUR
ACRO134342500 ACRO134340010
Carbono activo, NORIT® A SUPRA
Carbono activo
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Sulfated ash ≤5 %
Additional info fluorescent substances passes test
Acidity/alkalinity passes test
Copper (Cu) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm
Acid soluble substances ≤3 %
Alcohol soluble substances ≤0.5 %