Carbono activo, NORIT® SA 2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
134370025 134372500 134370250
ACRO134370025EA 160 EUR
ACRO134370025 ACRO134372500 ACRO134370250
Carbono activo, NORIT® SA 2
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥96.0 %