2-Chloroquinoxaline 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
136190010 136190050
ACRO136190010EA 30.3 EUR
ACRO136190010 ACRO136190050
2-Chloroquinoxaline 97%
2-Chloroquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 100 °C (1,4 mmHg)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043907
Núm. CAS: 1448-87-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
HPLC ≥96.0 %