3-Metoxi-1-propanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethylene glycol monomethyl ether
137150100 137150500
ACRO137150100EA 67.1 EUR
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Metoxi-1-propanol 98%
3-Metoxi-1-propanol
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 149…150 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,942 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039550
Núm. CAS: 1589-49-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)