Potasio fluoruro 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
146000050 146000250
ACRO146000050EA 97.5 EUR
ACRO146000050 ACRO146000250
Potasio fluoruro 99.99% (trace metals basis)
Potasio fluoruro
Formula: KF
Pto. Ebullición: 1505 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 860 °C
Densidad: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011398
Núm. CAS: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %