ω-Bromo-2-metoxiacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-2-metoxiacetofenona, 2-Bromo-2'-metoxiacetofenona, Bromometil-o-metoxifenilcetona, 2-Bromo-1-(2-metoxifenil)etan-1-ona
146270010
146270050
146270250
ACRO146270010EA
38.7
EUR
ACRO146270010
ACRO146270050
ACRO146270250
ω-Bromo-2-metoxiacetofenona 98%
ω-Bromo-2-metoxiacetofenona
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 43…45 °C Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000196 Núm. CAS: 31949-21-0 UN: 3261 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |