2-Cloro-6-nitrobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
147750010
147750050
ACRO147750010EA
65
EUR
ACRO147750010
ACRO147750050
2-Cloro-6-nitrobenzaldehído 98%
2-Cloro-6-nitrobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007204 Núm. CAS: 6361-22-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR | consistent with structure |