4-Butilanilina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 31.5 EUR
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butilanilina 97%
4-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Pto. Ebullición: 133…134 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: –14 °C
Densidad: 0,945 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007925
Núm. CAS: 104-13-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %