5-Bromoindolina-2,3-diona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
154230050 154230250
ACRO154230050EA 32.9 EUR
ACRO154230050 ACRO154230250
5-Bromoindolina-2,3-diona 98%
5-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 251…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149345
Núm. CAS: 87-48-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure