α-α'-Dibromo-m-xileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(bromometil)benceno
155050050 155050250
ACRO155050050EA 72.8 EUR
ACRO155050050 ACRO155050250
α-α'-Dibromo-m-xileno 97%
α-α'-Dibromo-m-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 135…140 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000178
Núm. CAS: 626-15-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure