2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
155340250
155341000
ACRO155340250EA
105
EUR
ACRO155340250
ACRO155341000
2,6-Dimethylmorpholine 97% (mixture of isomers)
2,6-Dimethylmorpholine
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 147 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 0,935 g/cm³ Pto. de inflamación: 48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005973 Núm. CAS: 141-91-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4435 to 1.4485 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % (mixture of isomers) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |