N,N'-Dietiletilendiamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155520050 155520250
ACRO155520050EA 40.8 EUR
ACRO155520050 ACRO155520250
N,N'-Dietiletilendiamina 95%
N,N'-Dietiletilendiamina
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 152…154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,811 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009033
Núm. CAS: 111-74-0
UN: 2685
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure